Learn More
2-Chlor-5-Methoxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10024207
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
89694-46-2
C7H8BClO3
186.40
MFCD06659858
REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
17750233
(2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
89694-46-2
C7H8BClO3
186.40
MFCD06659858
REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
17750233
(2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.