Learn More
2-Chlor-5-Methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056035
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
22536-61-4
C5H5ClN2
128.559
MFCD09260903
APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
581719
2-Chlor-5-Methylpyrimidin
CC1=CN=C(N=C1)Cl
22536-61-4
C5H5ClN2
128.559
MFCD09260903
APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
581719
2-Chlor-5-Methylpyrimidin
CC1=CN=C(N=C1)Cl
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der organischen Synthese, in katalytischen Substanzen, in petrochemischen Additiven und in der synthetischen Chemie verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Menge 1 g
Beilstein 108732
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest