Learn More
2-Chlor-5-nitro-4-picolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10282802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10282802 1 g Glasflasche 1 Gramm
10500964 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10282802 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 361030010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 23056-33-9
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD00010688
InChI-Schlüssel HWZUMEVIIGNXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitro-4-picoline, 2-chloro-4-methyl-5-nitro-pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro pyridine, 2-chloro-5-nitro-4-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro, pubchem6223, acmc-209g0j, ksc201s3j, tpc-py010
PubChem CID 345364
IUPAC-Name 2-chloro-4-methyl-5-nitropyridine
SMILES CC1=CC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitro-4-picoline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Farbe Braun bis Creme
Siedepunkt 91°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-nitro-4-picoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke