Learn More
2-Chlor-5-Nitrobenzaldehyd, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89556
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
6361-21-3
C7H4ClNO3
185.56
MFCD00007293
VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
72933
2-chloro-5-nitrobenzaldehyde
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
6361-21-3
C7H4ClNO3
185.56
MFCD00007293
VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
72933
2-chloro-5-nitrobenzaldehyde
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76°C to 82°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)CHO
Menge 25 g
Beilstein 07,262
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver