Learn More
2-Chlor-5-Nitrobenzoesäure, 99+ %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 154695000
Weitere Details : CAS : 2516-96-3 Netto-Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|
Chemische Identifikatoren
2516-96-3 | |
201.56 | |
QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N | |
17287 |
C7H4ClNO4 | |
MFCD00007294 | |
2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl |
Spezifikation
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid | |
0.5% max. | |
Nicht ausgewiesen | |
500g | |
2516-96-3 | |
100.0 | |
C7H4ClNO4 | |
MFCD00007294 | |
2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid | |
QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N | |
201.56 | |
201.56 | |
99+% |
Authentic | |
Kunststoffflasche | |
164°C to 168°C | |
99+% | |
99.0 | |
99% min. (HPLC) | |
ClC6H3(NO2)CO2H | |
09, 403 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl | |
17287 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.