Learn More
2-Chlor-5-Nitrophenylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7046714
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
68622-16-2
C7H3ClN2O3
198.562
MFCD00037065
DZMSHKRHIIDOIZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-nitrophenyl isocyanate, 2-chloro-5-nitrophenylisocyanate, 2-chloro-5-nitrobenzenisocyanate, 1-chloranyl-2-isocyanato-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-2-isocyanato-4-nitro-9ci
3602243
1-Chlor-2-isocyanato-4-nitrobenzol
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N=C=O)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
68622-16-2
C7H3ClN2O3
198.562
MFCD00037065
DZMSHKRHIIDOIZ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-nitrophenyl isocyanate, 2-chloro-5-nitrophenylisocyanate, 2-chloro-5-nitrobenzenisocyanate, 1-chloranyl-2-isocyanato-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-2-isocyanato-4-nitro-9ci
3602243
1-Chlor-2-isocyanato-4-nitrobenzol
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N=C=O)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitrophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 6506805
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 198.57
Reinheit (%) 96%