Learn More
2-Chlor-5-Propylpyrimidin, 97 %, Maybridge
19.60 € - 314.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS 219555-98-3
Summenformel C7H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00799403
InChI-Schlüssel WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Propylpyrimidin
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10140602
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
RJC02409DA
1g
19.60 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 02-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10130652
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
RJC02409EA
10g
107.80 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 02-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10140652
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
RJC02409EE
50g
314.90 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 02-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
219555-98-3
156.61
WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
2735784
CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
C7H9ClN2
MFCD00799403
2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
2-Chlor-5-Propylpyrimidin
Spezifikation
2-Chloro-5-propylpyrimidine
1g
97.0
C7H9ClN2
2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
156.61
156.62
Bernsteinfarbene Glasflasche
219555-98-3
97%
MFCD00799403
WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-5-Propylpyrimidin
2735784
97%