Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022988
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121-50-6
C7H5ClF3N
195.569
MFCD00007673
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
8475
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121-50-6
C7H5ClF3N
195.569
MFCD00007673
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
8475
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 8°C to 10°C
Siedepunkt 82°C to 83°C (9 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 879910
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) 97%