Learn More
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044781
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
52334-81-3
C6H3ClF3N
181.54
MFCD00042225
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
92342
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin
FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
52334-81-3
C6H3ClF3N
181.54
MFCD00042225
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
92342
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin
FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Dichte 1.417
Siedepunkt 152°C to 153°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3649688
Formelmasse 181.55
Reinheit (%) 97%