Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 52334-81-3 |
| Summenformel | C6H3ClF3N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC-Name | 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.54 |
| Formelmasse | 180.9906 |