Learn More
2-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin, Mikromol™
Beschreibung
2-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| CAS | 23680-84-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H10 Cl N3 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14) |
| SMILES | COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-6,7-Dimethoxychinazolin-4-Amin |
| Mehr anzeigen |