Learn More
2-Chlor-6-Fluorbenzol-1-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 193 |
Reinheit (%) | 97% |