Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-6-fluorbenzylamin, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ L19144.06
Weitere Details : CAS : 15205-15-9 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
15205-15-9 | |
159.588 | |
GVULSXIBCHPJEH-UHFFFAOYSA-N | |
84833 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CN)F |
C7H7ClFN | |
MFCD00042458 | |
2-chloro-6-fluorobenzylamine, 2-chloro-6-fluorobenzyl amine, 2-chloro-6-fluorophenyl methanamine, 6-chloro-2-fluorobenzylamine, 2-fluoro-6-chlorobenzylamine, unii-8260bv7xb1, 2-chloro-6-fluoro-benzylamine, benzenemethanamine,2-chloro-6-fluoro, 1-2-chloro-6-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-chloro-6-fluoro | |
(2-chlor-6-fluorphenyl)methanamin |
Spezifikation
2-Chloro-6-fluorobenzylamine | |
1.537 | |
91°C to 93°C (15mmHg) | |
15205-15-9 | |
MFCD00042458 | |
2357724 | |
GVULSXIBCHPJEH-UHFFFAOYSA-N | |
(2-chlor-6-fluorphenyl)methanamin | |
84833 | |
97% |
1.24^2^0 | |
Air Sensitive | |
5g | |
C7H7ClFN | |
UN2735 | |
2-chloro-6-fluorobenzylamine, 2-chloro-6-fluorobenzyl amine, 2-chloro-6-fluorophenyl methanamine, 6-chloro-2-fluorobenzylamine, 2-fluoro-6-chlorobenzylamine, unii-8260bv7xb1, 2-chloro-6-fluoro-benzylamine, benzenemethanamine,2-chloro-6-fluoro, 1-2-chloro-6-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-chloro-6-fluoro | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CN)F | |
159.588 | |
159.59 |