Learn More
2-Chlor-6-methoxybenzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methoxybenzonitrile |
| CAS | 6575-10-6 |
| Summenformel | C8 H6 Cl N O |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(Cl)c1C#N |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-6-methoxybenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.59 |
| Formelmasse | 167.0138 |