Learn More
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510365
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
25462-85-5
C7H6ClNO2
171.58
ZGZMEKHQIZSZOH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methylisonicotinic acid, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, 2-methyl-6-chloropyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methylisonicotinicacid, pubchem17665
141209
2-Chlor-6-methylpyridin-4-carbonsäure
CC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
25462-85-5
C7H6ClNO2
171.58
ZGZMEKHQIZSZOH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methylisonicotinic acid, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, 2-methyl-6-chloropyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methylisonicotinicacid, pubchem17665
141209
2-Chlor-6-methylpyridin-4-carbonsäure
CC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 95%