Learn More
2-Chlor-6-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Chloro-6-methylphenol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-6-Methylphenol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (24 mg/ml bei 25 °C).
Hinweise
Lagertemperatur: 2–4 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
2-Chlor-6-Methylphenol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (24 mg/ml bei 25 °C).
Hinweise
Lagertemperatur: 2–4 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methylphenol |
Dichte | 1.201 |
Siedepunkt | 75°C to 76°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 72°C (161°F) |
Brechungsindex | 1.545 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2669 |
Beilstein | 774623 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (24mg/ml at 25°C). |
Formelmasse | 142.59 |