Learn More
2-Chlor-6-methylpyrimidin-4,5-diamin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4, 5-diamine |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 158.59 |
Reinheit (%) | 95% |