Learn More
2-Chlor-N-[2-(2-chlorbenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide |
| CAS | 180854-85-7 |
| Summenformel | C15 H10 Cl2 N2 O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-Chloroacetamido)-5-nitro-2'-chlorobenzophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10Cl2N2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CCl)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-N-[2-(2-chlorbenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 353.16 |
| Formelmasse | 352.0018 |