missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)Benzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037479
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
196617-88-6
C15H14ClNO
259.733
MFCD00018254
OUAGJVUPQKYHDU-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n-2,3-dimethylphenyl benzamide, cambridge id 5328590, 2-chloro-2',3'-benzoxylidide, 2-chloro-n-2,3-dimethyl-phenyl-benzamide, n-2,3-dimethylphenyl 2-chlorophenyl carboxamide
295079
2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamid
CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
196617-88-6
C15H14ClNO
259.733
MFCD00018254
OUAGJVUPQKYHDU-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n-2,3-dimethylphenyl benzamide, cambridge id 5328590, 2-chloro-2',3'-benzoxylidide, 2-chloro-n-2,3-dimethyl-phenyl-benzamide, n-2,3-dimethylphenyl 2-chlorophenyl carboxamide
295079
2-Chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamid
CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 259.74
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'