Learn More
2-Chlor-N-(4-Iodphenyl)acetamid, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number 10412000
Click to view available options
Menge:
5 g
Chemischer Name oder Material 2-chloro-N-(4-iodophenyl)acetamide
CAS 2564-00-3
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 194.8°C to 196.7°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Summenformel C8H7ClINO
Menge 5 g
Synonym 2-chloro-n-4-iodophenyl acetamide, n1-4-iodophenyl-2-chloroacetamide, acetamide,2-chloro-n-4-iodophenyl, 4'-iodo-2-chloroacetoanilide, 2-chloro-n-4-iodo-phenyl-acetamide, acetamide, 2-chloro-n-4-iodophenyl, 10.14272/wiuvqcirraapax-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/wiuvqcirraapax-uhfffaoysa-n
InChI-Schlüssel WIUVQCIRRAAPAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)CCl)I
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(4-iodphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 295.51
PubChem CID 735792
Formelmasse 295.51
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-N-(4-iodophenyl)acetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.