missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-N-cyclohexylnicotinamid, 99 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 11315639
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
57841-70-0
C12H15ClN2O
238.715
MFCD01344059
DWMGLWCQLGOYOC-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n-cyclohexylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-n-cyclohexyl, 2-chloro-n-cyclohexyl-nicotinamide, n-cyclohexyl-2-chloropyridine-3-carboxamide, 2-chloro-n-cyclohexyl-pyridine-3-carboxamide, 2-chloro 3-pyridyl-n-cyclohexylcarboxamide
3151864
2-Chlor-N-Cyclohexylpyridin-3-Carboxamid
C1CCC(CC1)NC(=O)C2=C(N=CC=C2)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
57841-70-0
C12H15ClN2O
238.715
MFCD01344059
DWMGLWCQLGOYOC-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n-cyclohexylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-n-cyclohexyl, 2-chloro-n-cyclohexyl-nicotinamide, n-cyclohexyl-2-chloropyridine-3-carboxamide, 2-chloro-n-cyclohexyl-pyridine-3-carboxamide, 2-chloro 3-pyridyl-n-cyclohexylcarboxamide
3151864
2-Chlor-N-Cyclohexylpyridin-3-Carboxamid
C1CCC(CC1)NC(=O)C2=C(N=CC=C2)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide
Menge 1 g
Formelmasse 238.72
Reinheit (%) 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'