Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-N-Cyclopentyl-4-Nitrobenzamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H59168.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465398
  • 522.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
09-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
300829-22-5
268.697
SWXOJSLQXXNFQE-UHFFFAOYSA-N
710872
C1CCC(C1)NC(=O)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
C12H13ClN2O3
MFCD00707289
cambridge id 5346233, 2-chloro-4-nitrophenyl-n-cyclopentylcarboxamide
2-Chlor-N-cyclopentyl-4-nitrobenzamid
Spezifikation
2-Chloro-N-cyclopentyl-4-nitrobenzamide
300829-22-5
MFCD00707289
SWXOJSLQXXNFQE-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-N-cyclopentyl-4-nitrobenzamid
710872
97%
1g
C12H13ClN2O3
cambridge id 5346233, 2-chloro-4-nitrophenyl-n-cyclopentylcarboxamide
C1CCC(C1)NC(=O)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
268.697
268.7
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation