Learn More
2-Chlor-N-Methoxy-N-Methylacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10458172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10458172 25 g Glasflasche 25 Gramm
10212672 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10458172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369890250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67442-07-3
MDL-Nummer MFCD00134232
InChI-Schlüssel SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-methoxy-n-methyl acetamide, acetamide,2-chloro-n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl, pubchem18657, acmc-209nz0, n-methyl-n-methoxy chloroacetamide, n-chloroacetyl-n-methoxymethylamine, n-methyl-n-methoxy-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl-acetamide
PubChem CID 2734716
IUPAC-Name 2-Chlor-N-Methoxy-N-Methylacetamid
SMILES CN(C(=O)CCl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H8ClNO2
Strukturformel ClCH2CON(OCH3)CH3
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 137.563
Formelmasse 137.56
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystals