Learn More
2-Chlor-N-Methoxy-N-Methylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide is used in the preparation of 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (Pseudomonas quinolone signal or PQS) and structurally related 2-alkyl-4-quinolones having biological activity, 2-(benzo[d]thiazol-2-ylsulfonyl)-N-methoxy-N-methylacetamide and α-chloro-ketone, starting reagent for the one-pot synthesis of 2-heptyl-3-hydroxyl-4(1H)-quinolone (PQS), signaling molecule in the quorum sensing of Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chlor-N-Methoxy-N-methylacetamid wird bei der Herstellung von 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-chinolon (Pseudomonas Chinolonsignal oder PQS) und strukturell verwandtem 2-alkyl-4 -Chinolon mit biologischer Aktivität, 2-(benzo[d]thiazol-2-ylsulfonyl)-N-methoxy-N-methylacetamid und α-chlorketon, als Ausgangsreagenz für die Eintopf-Synthese von 2-heptyl-3-hydroxyl-4(1H)-Chinolon (PQS), als Signalstoffmolekül im Quorum-Sensing von Pseudomonas aeruginosa verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2-8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide |
| Schmelzpunkt | 39°C to 41°C |
| Siedepunkt | 94°C to 95°C (9 mmHg) |
| Flammpunkt | 104°C (219°F) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1924015 |
| Synonym | 2-chloro-n-methoxy-n-methyl acetamide, acetamide,2-chloro-n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl, pubchem18657, acmc-209nz0, n-methyl-n-methoxy chloroacetamide, n-chloroacetyl-n-methoxymethylamine, n-methyl-n-methoxy-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl-acetamide |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 137.57 |
| Reinheit (%) | 98% |