Learn More
2-Chlor-N-Methoxy-N-Methylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363936
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363936 25 g 25 Gramm
11353936 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17048.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 67442-07-3 | C4H8ClNO2 | 137.563 g/mol
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide is used in the preparation of 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (Pseudomonas quinolone signal or PQS) and structurally related 2-alkyl-4-quinolones having biological activity, 2-(benzo[d]thiazol-2-ylsulfonyl)-N-methoxy-N-methylacetamide and α-chloro-ketone, starting reagent for the one-pot synthesis of 2-heptyl-3-hydroxyl-4(1H)-quinolone (PQS), signaling molecule in the quorum sensing of Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-N-Methoxy-N-methylacetamid wird bei der Herstellung von 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-chinolon (Pseudomonas Chinolonsignal oder PQS) und strukturell verwandtem 2-alkyl-4 -Chinolon mit biologischer Aktivität, 2-(benzo[d]thiazol-2-ylsulfonyl)-N-methoxy-N-methylacetamid und α-chlorketon, als Ausgangsreagenz für die Eintopf-Synthese von 2-heptyl-3-hydroxyl-4(1H)-Chinolon (PQS), als Signalstoffmolekül im Quorum-Sensing von Pseudomonas aeruginosa verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2-8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67442-07-3
Summenformel C4H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.563
MDL-Nummer MFCD00134232
InChI-Schlüssel SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734716
IUPAC-Name 2-Chlor-N-Methoxy-N-Methylacetamid
SMILES CN(C(=O)CCl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Siedepunkt 94°C to 95°C (9 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Menge 25 g
Beilstein 1924015
Synonym 2-chloro-n-methoxy-n-methyl acetamide, acetamide,2-chloro-n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl, pubchem18657, acmc-209nz0, n-methyl-n-methoxy chloroacetamide, n-chloroacetyl-n-methoxymethylamine, n-methyl-n-methoxy-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl-acetamide
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 137.57
Reinheit (%) 98%