Learn More
2-Chlor-N-(phenylmethyl)-1H-purin-6-amin, TRC
Artikelnummer. 30355658
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355658 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355658 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC368865100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(phenylmethyl)-1H-purin-6-amine
CAS 39639-47-9
Summenformel C12H10ClN5
Menge 100 mg
Synonym 6-Benzylamino-2-chloropurine, 2-Chloro-N-(phenylmethyl)-1H-purin-6-amine
InChI-Formel InChI=1S/C12H10ClN5/c13-12-17-10(9-11(18-12)16-7-15-9)14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,14,15,16,17,18)
SMILES ClC1=NC(NC=N2)=C2C(NCC3=CC=CC=C3)=N1
IUPAC-Name N-Benzyl-2-chlor-9H-purin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 259.69
Formelmasse 259.06