Learn More
2-Chlor-o-propionotoluidid, TRC
Artikelnummer. 30360437
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360437 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360437 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC585500100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide
CAS 19281-31-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H12 Cl N O
Menge 100 mg
Synonym (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CC(Cl)C(=O)Nc1ccccc1C
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2-methylphenyl)propanamid
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
Formelmasse 197.0607
Reinheit (%) >95