Learn More
2'-Chloracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10062410 25 g Glasflasche 25 Gramm
10397880 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10062410
Marke: Thermo Scientific Acros 179770250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2142-68-9
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.6
MDL-Nummer MFCD00000560
InChI-Schlüssel ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Bernstein bis Gelb
Dichte 1.1880g/mL
Siedepunkt 228.0°C to 229.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5420 to 1.5450
Menge 25 g
Beilstein 07, I, 151
Relative Dichte 1.188
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit