Learn More
2'-Chloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022445
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2142-68-9
C8H7ClO
154.593
MFCD00000560
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
72864
1-(2-Chlorphenyl)ethanon
CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2142-68-9
C8H7ClO
154.593
MFCD00000560
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
72864
1-(2-Chlorphenyl)ethanon
CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetophenone
Dichte 1.189
Siedepunkt 228°C to 229°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.5435
Menge 50 g
UN-Nummer UN3416
Beilstein 1858916
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%