Learn More
2'-Chloroacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30349098
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349098 5 g 5 Gramm
30350019 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30349098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3638155G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2142-68-9
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
Synonym 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, 2-Acetylphenyl Chloride, 2-Chloro-1-acetylbenzene, 2-Chlorophenyl Methyl Ketone, NSC 405474, o-Chloroacetophenone
IUPAC-Name 1-(2-chlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)c1ccccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetophenone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Formelmasse 154.0185