Learn More
2-Chloracridin-9(10H)-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloroacridin-9(10H)-one |
| CAS | 7497-52-1 |
| Summenformel | C13 H8 Cl N O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-9(10H)-acridinone, 2-Chloro-9-acridanone, 2-Chloroacridin-9(10H)-one, 2-Chloroacridone, NSC 406615 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8ClNO/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7H,(H,15,16) |
| SMILES | Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-10H-acridin-9-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 229.662 |
| Formelmasse | 229.029 |