Learn More
2-Chloradenin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15497368
Click to view available options
Menge:
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloroadenine
CAS 1839-18-5
Schmelzpunkt 384°C to 389°C
Farbe Gelb
Summenformel C5H4ClN5
MDL-Nummer MFCD00037925
Menge 500 mg
Synonym 2-chloroadenine, 2-chloro-6-aminopurine, 2-chloro-9h-purin-6-amine, 6-amino-2-chloropurine, adenine, 2-chloro, 6-amino-2-chloro-7h-purine, cladribine impurity c, 1h-purin-6-amine, 2-chloro, 9h-purin-6-amine, 2-chloro, 6-amino-2-chloro-purine
InChI-Schlüssel HBJGQJWNMZDFKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(Cl)=N1
IUPAC-Name 2-Chlor-7H-Purin-6-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 169.57
PubChem CID 94904
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest