Learn More
2-Chloranilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412418
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412418 10,000 g 10000 Gramm
11492408 500 g 500 Gramm
11402418 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11412418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15758.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-51-2 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
2-Chloroaniline used as petroleum solvents. It is used in biological studies to evaluate the mutagenicity and carcinogenicity of Salmonella typhimurium. Used as a Intermediates for dyestuff, pigment and specialty chemicals. 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloranilin, das als Petroleumlösungsmittel verwendet wird. Es wird in biologischen Studien zur Bewertung der Mutagenität und Karzinogenität von Salmonella Typhimurium verwendet. Wird als Zwischenprodukte für Farbstoffe, Pigmente und Spezialchemikalien verwendet. 2-Chloroanilin ist in der Polymer-, Gummi-, pharmazeutischen und Farbstoffindustrie weit verbreitet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther. Löslich in Säure und den meisten organischen Lösungsmitteln. Sehr schwer löslich in Wasser (0.5 g/100ml bei 20 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-51-2
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.571
MDL-Nummer MFCD00007656
InChI-Schlüssel AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro, 2-chlorobenzenamine, 2-chlorophenylamine, 1-amino-2-chlorobenzene, o-aminochlorobenzene, o-chloroaminobenzene, aniline, o-chloro, o-chloraniline, fast yellow gc base
PubChem CID 7240
IUPAC-Name 2-Chloranilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroaniline
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.213
Menge 10,000 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.588
UN-Nummer UN2019
Beilstein 606077
Merck Index 14,2118
Siedepunkt 207°C to 209°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether. Soluble in acid and most organic solvents. Very slightly soluble in water (0.5g/100mL at 20°C).
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) ≥98%