Learn More
2-Chlorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450937
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450937 1 g 1 Gramm
11460937 5 g 5 Gramm
11470937 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23324.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
2-Chlorobenzeneboronic acid is used in the preparation of imidazo[1,2-a]pyridine amides which has tuberculostatic activity. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorbenzolboronsäure wird bei der Herstellung von Imidazo[1,2-a]pyridin-amiden mit tuberkulostatischer Wirkung verwendet. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3900-89-8
Summenformel C6H6BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.37
MDL-Nummer MFCD00674012
InChI-Schlüssel RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
PubChem CID 2734322
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼95°C to 100°C
Menge 1 g
Beilstein 3030414
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol.
Formelmasse 156.38
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzeneboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzeneboronic acid