Learn More
2-Chlorbenzhydrazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081405
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5814-05-1
C7H7ClN2O
170.60
MFCD00007597
KPPNLSKVTKSSTG-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzhydrazide, 2-chlorobenzoic hydrazide, 2-chlorobenzoic acid hydrazide, 2-chlorobenzene-1-carbohydrazide, benzoylhydrazine, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro-, hydrazide, 2-chlorobenzenecarbohydrazide, chlorobenzohydrazide, o-chlorobenzhydrazide, 2clphcon2
79883
2-chlorbenzohydrazid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5814-05-1
C7H7ClN2O
170.60
MFCD00007597
KPPNLSKVTKSSTG-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzhydrazide, 2-chlorobenzoic hydrazide, 2-chlorobenzoic acid hydrazide, 2-chlorobenzene-1-carbohydrazide, benzoylhydrazine, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro-, hydrazide, 2-chlorobenzenecarbohydrazide, chlorobenzohydrazide, o-chlorobenzhydrazide, 2clphcon2
79883
2-chlorbenzohydrazid
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzhydrazide
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Menge 5 g
Beilstein 972229
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) ≥98%