Learn More
2-Chlorbenzoxazol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85090
44.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
615-18-9
C7H4ClNO
153.57
MFCD00005766
BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
11986
2-chloro-1,3-benzoxazole
ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
615-18-9
C7H4ClNO
153.57
MFCD00005766
BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
11986
2-chloro-1,3-benzoxazole
ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoxazole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 7.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.3500g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5655 to 1.5675
Menge 10 g
Relative Dichte 1.35
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.