missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-2-Chlorbutan-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobutane-D9 |
| CAS | 175540-77-9 |
| Summenformel | C4 D9 Cl |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Butane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 3-chloro- (9 CI), (±)-2-Chlorobutane-d9, 3-Chlorobutane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 2-Chlorobutane-D9 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-1,1,1,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 101.6227 |
| Formelmasse | 101.0958 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?