Learn More
2-Chlorocyclohexanon, 97 %, stabilisiert mit Calciumcarbonat/Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024260
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
822-87-7
C6H9ClO
132.59
MFCD00001626
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
13203
2-chlorocyclohexan-1-one
ClC1CCCCC1=O
822-87-7
C6H9ClO
132.59
MFCD00001626
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
13203
2-chlorocyclohexan-1-one
ClC1CCCCC1=O
2-Chlorocyclohexanone, is an intermediate in the synthesis of variety of pharmaceutical compounds. It is also an intermediate in the synthesis of 1-Chloro-2-methylenecyclohexane .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorocyclohexanon ist ein Zwischenprodukt in der Synthese von verschiedenen pharmazeutischen Verbindungen. Ist auch ein Zwischenprodukt in der Synthese von 1-Chlor-2-Methylencyclohexan.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Bei –20 °C gekühlt halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chlorocyclohexanone
Namenshinweis stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.161
Siedepunkt 82°C to 83°C (10 mmHg)
Flammpunkt 82°C (180°F)
Brechungsindex 1.484
Menge 10 g
Beilstein 774100
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 132.59
Reinheit (%) 97%