Learn More
2-Chlorcyclopentanon, stabilisiert 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 108970250
Weitere Details : CAS : 694-28-0 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
694-28-0 | |
118.56 | |
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N | |
12751 | |
C1CC(C(=O)C1)Cl |
C5H7ClO | |
MFCD00001410 | |
2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b | |
2-Chlorocyclopentan-1-on |
Spezifikation
2-Chlorocyclopentanone | |
77°C | |
Glasflasche | |
1.18 | |
72.0°C to 74.0°C (12.0mmHg) | |
25g | |
694-28-0 | |
100.0 | |
C5H7ClO | |
MFCD00001410 | |
2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b | |
C1CC(C(=O)C1)Cl | |
118.56 | |
118.56 | |
97% |
1.1800g/mL | |
Authentic | |
1.4730 to 1.4770 | |
about 1% dry potassium carbonate | |
Nicht ausgewiesen | |
97% | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
ClC5H7(=O) | |
07, I, 5 | |
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chlorocyclopentan-1-on | |
12751 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Chlorocyclopentanone, stabilized
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.