Learn More
2-Chlorethansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022547
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1622-32-8
C2H4Cl2O2S
163.012
MFCD00007461
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
15385
2-Chlorethansulfonylchlorid
C(CCl)S(=O)(=O)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1622-32-8
C2H4Cl2O2S
163.012
MFCD00007461
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl sulphonyl chloride, 2-chloroethylsulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2-chloro, 2-chloroethane sulfochloride, 2-chloro-ethanesulfonyl chloride, 2-chloroethanesulfonylchloride, beta-chloroethanesulfonyl chloride, 2-chloroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-1-ethanesulfonyl chloride
15385
2-Chlorethansulfonylchlorid
C(CCl)S(=O)(=O)Cl
2-Chloroethanesulfonyl chloride was used in one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. It was also used in synthesis of vinyl sulfonamides with a furan, carbocyclic, semi cyclic or acyclic 1,3-diene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorethansulfonylchlorid wurde bei einer Sulfonylierung im Eintopfverfahren/beim intramolekularen Thia-Michael-Protokoll zur Synthese von 1,5,2-dithiazepin 1,1-Dioxiden verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Vinylsulfonamiden mit einer Furangruppe, einer karbocyclischen, halbzyklischen oder azyklischen 1,3-dien-Gruppe verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Im Kühlschrank lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethanesulfonyl chloride
Dichte 1.56
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel ClCH2CH2SO2Cl
Brechungsindex 1.4915
Menge 10 g
UN-Nummer UN3390
Beilstein 1751202
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 163.02
Reinheit (%) 98%