Learn More
2-Chlorethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86663
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
107-07-3
80.51
MFCD00002829
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
34
CHEBI:28200
107-07-3
80.51
MFCD00002829
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
34
CHEBI:28200
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethanol
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.2mg KOH/g max.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -63.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 129.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H5ClO
Strukturformel ClCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4405 to 1.4425
Menge 100 mL
Beilstein 01, 337
Fieser 05,117
Merck Index 15, 3847
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMILES C(CCl)O
IUPAC-Name 2-Chlorethanol
Viskosität 3.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 80.51
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.