Learn More
2-Chlorethanol, 99+ %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 180960025
Weitere Details : CAS : 107-07-3 Netto-Gewicht : 4.50000kg Transport : UN number : 1135 Chem class : 6.1 Pack group : I
Menge 2.5 L
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10003773
  • 195.00 € / 2.50 Liter
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
107-07-3
80.51
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
34
2-Chlorethan-1-ol
C2H5ClO
MFCD00002829
2-chlorethanol, chloroethanol, 2-chloro-1-ethanol, ethanol, 2-chloro, 2-monochloroethanol, 2-chloroethyl alcohol, glycol chlorohydrin, ethylchlorohydrin, glycol monochlorohydrin, ethylene chlorohydrin
CHEBI:28200
OCCCl
Spezifikation
0.2 mg KOH/g max.
1.2000 g/mL
Authentic
1.4405 to 1.4425
3.4 mPa.s (20°C)
129.0°C
-63.0°C
99+%
99.0
99% min. (GC)
ClCH2CH2OH
01, 337
15, 3847
Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
OCCCl
80.51
CHEBI:28200
Flüssig
2-Chloroethanol
55°C
Glasflasche
1.2
0.1% max. (K.F.)
Farblos
2.5 L
107-07-3
100.0
C2H5ClO
MFCD00002829
05,117
2-chlorethanol, chloroethanol, 2-chloro-1-ethanol, ethanol, 2-chloro, 2-monochloroethanol, 2-chloroethyl alcohol, glycol chlorohydrin, ethylchlorohydrin, glycol monochlorohydrin, ethylene chlorohydrin
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
2-Chlorethan-1-ol
34
80.51
99+%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • 2-Chloroethanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
SDS Documents
Certificates