missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Chlorethyl)benzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044151
15.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
622-24-2
C8H9Cl
140.61
MFCD00000977
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl benzene, phenethyl chloride, 2-phenylethyl chloride, benzene, 2-chloroethyl, 1-chloro-2-phenylethane, phenethylchloride, ethylchlorobenzene, 2-phenyl-1-chloroethane, 2-chloroethyl-benzene, beta-phenethyl chloride
231496
2-Chloroethylbenzen
ClCCC1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
622-24-2
C8H9Cl
140.61
MFCD00000977
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl benzene, phenethyl chloride, 2-phenylethyl chloride, benzene, 2-chloroethyl, 1-chloro-2-phenylethane, phenethylchloride, ethylchlorobenzene, 2-phenyl-1-chloroethane, 2-chloroethyl-benzene, beta-phenethyl chloride
231496
2-Chloroethylbenzen
ClCCC1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Chloroethyl)benzene
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.07
Siedepunkt 82°C to 84°C (16 mmHg)
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 10 g
Beilstein 385969
Formelmasse 140.61
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'