missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlordiethylether, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027507
42.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
628-34-2
C4H9ClO
108.57
MFCD00000974
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl chloride, 2-chloroethylethylether, 2-chloroethoxyethane, 1-chloro-2-ethoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl ethyl, beta-chloroethyl ethyl ether, ethyl beta-chloroethyl ether, ethane, 1-chloro-2-ethoxy, ccris 9095
12341
1-Chlor-2-ethoxyethan
CCOCCCl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
628-34-2
C4H9ClO
108.57
MFCD00000974
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl chloride, 2-chloroethylethylether, 2-chloroethoxyethane, 1-chloro-2-ethoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl ethyl, beta-chloroethyl ethyl ether, ethyl beta-chloroethyl ether, ethane, 1-chloro-2-ethoxy, ccris 9095
12341
1-Chlor-2-ethoxyethan
CCOCCCl

It is used as a pharmaceutical intermediate. Photocatalytic oxidation of gaseous 2-chloroethyl ethyl sulfide over TiO2 illuminated with UV light and maintained at 25 or 80°C in air was found to suffer progressive oxidation to yield ethylene, chloroethylene , ethanol, acetaldehyde, chloroacetaldehyde, diethyl disulfide, 2-chloroethyl ethyl disulfide and bis(2-chloroethyl) disulfide as the main primary intermediates, and water (H2O), carbon dioxide (CO2), sulfur dioxide (SO2), surface sulfate ions (SO42-), and hydrogen chloride (HCl) as the final products.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die photokatalytische Oxidation von gasförmigem 2-Chlorethyl-ethylsulfid über TiO2, das mit UV-Licht beleuchtet wurde und bei 25 oder 80 °C in der Luft gehalten wurde, führte zu einer progressiven Oxidation, wodurch Ethylen, Chloroethylen, Ethanol, Acetaldehyd, Chloracetaldehyd, Diethyldisulfid, 2-Chlorethyl-ethyldisulfid und Bis(2-chlorethyl)-Disulfid als wichtigste Zwischenprodukte und Wasser (H2O), Kohlendioxid (CO2), Schwefeldioxid (SO2) und Oberflächen-Sulfationen (SO42-) und Chlorwasserstoff (HCl) als Endprodukte entstanden.

Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl ethyl ether
Schmelzpunkt -60°C
Siedepunkt 107°C to 108°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3271
Formelmasse 108.57
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'