Learn More
2-Chlorethylphosphonsäure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86746
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
16672-87-0
C2H6ClO3P
144.49
MFCD00002142
UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid, ethrel, chlorethephon, bromeflor, camposan, 2-cepa, phosphonic acid, 2-chloroethyl, 2-chloroethanephosphonic acid, etheverse
27982
CHEBI:52741
(2-chloroethyl)phosphonic acid
OP(O)(=O)CCCl
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
16672-87-0
C2H6ClO3P
144.49
MFCD00002142
UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid, ethrel, chlorethephon, bromeflor, camposan, 2-cepa, phosphonic acid, 2-chloroethyl, 2-chloroethanephosphonic acid, etheverse
27982
CHEBI:52741
(2-chloroethyl)phosphonic acid
OP(O)(=O)CCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethylphosphonic acid
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74.0°C to 75.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 3787
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,toluene,propylene glycol,practically insoluble in petroleum ether,practically insoluble in petroleum ether,freely soluble in ethanol,methanol,acetone,ethy
Formelmasse 144.51
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver