Learn More
2-Chlorethylphosphoryldichlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloroethylphosphoryl Dichloride |
| CAS | 1455-05-6 |
| Summenformel | C2H4O2PCl3 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4Cl3O2P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCOP(=O)(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-2-Dichlorphosphoryloxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.38 |
| Formelmasse | 195.9014 |