missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chlorimidazol, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H51863.06

Weitere Details : CAS : 16265-04-6 Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15468347

  • 815.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
10-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
2-Chlorimidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

16265-04-6
102.521
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
2773328
2-Chlor-1H-imidazol
C3H3ClN2
MFCD02179530
2-chloroimidazole, chloroimidazole, sftheadililuh@, pubchem7597, 2-chlor-1h-imidazol, zlchem 1064, acmc-209dos, 1h-imidazole,2-chloro, 2-chloranyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro
CHEBI:52721
C1=CN=C(N1)Cl

Spezifikation

2-Chloroimidazole
5g
C3H3ClN2
2-chloroimidazole, chloroimidazole, sftheadililuh@, pubchem7597, 2-chlor-1h-imidazol, zlchem 1064, acmc-209dos, 1h-imidazole,2-chloro, 2-chloranyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro
C1=CN=C(N1)Cl
102.521
CHEBI:52721
97%
165°C to 166°C
16265-04-6
MFCD02179530
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-1H-imidazol
2773328
102.52
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation