Learn More
2-Chloroisonicotinaldehyd, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
2-Chloroisicotinaldehyd, ≥97 %
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloroisonicotinaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 141.56 |
Reinheit (%) | 97% |