Learn More
2-Chlorisonicotinamid, 95 %, Maybridge
16.80 € - 78.40 €
Chemische Identifikatoren
CAS 100859-84-5
Summenformel C6H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.569
MDL-Nummer MFCD00221401
InChI-Schlüssel DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
PubChem CID 2800022
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-4-Carboxamid
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10243192
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
SPB06910DA
1g Bernsteinfarbene Glasflasche
16.80 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10355012
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
SPB06910EA
10g Bernsteinfarbene Glasflasche
78.40 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
100859-84-5
156.569
DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
2800022
C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
C6H5ClN2O
MFCD00221401
2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
2-Chlorpyridin-4-Carboxamid
Spezifikation
2-Chloroisonicotinamide
1g
97.0
C6H5ClN2O
2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
156.569
156.57
Bernsteinfarbene Glasflasche
100859-84-5
95%
MFCD00221401
DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
2-Chlorpyridin-4-Carboxamid
2800022
97%