Learn More
2-Chloroisonicotinoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloroisonicotinoyl Chloride |
| CAS | 65287-34-5 |
| Summenformel | C6H3NOCl2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloropyridine-4-carbonyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlorpyridin-4-Carbonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176 |
| Formelmasse | 174.9592 |